Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)phénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373096 50 g 50g
11363096 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10960.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 351-35-9 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351-35-9
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD00004339
Clé InChI BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylacetic acid, m-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethylphenylacetic acid, 3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, a,a,a-trifluoro-m-tolyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl acetic acid, 3-carboxymethyl benzotrifluoride
CID PubChem 67695
Nom IUPAC Acide 2-[3-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 77°C to 78°C
Quantité 50 g
Beilstein 2213223
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté ≥98%