Learn More
3-(Trifluorométhyl)phénylacétone, 97 %, peut donner jusqu’à environ 5 % de monohydrate, Thermo Scientific™
Code produit 11456170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456170 25 g 25g
11446170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27095.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21906-39-8
Formule moléculaire C10H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 202.176
Numéro MDL MFCD00000397
Clé InChI JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
CID PubChem 89101
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Densité 1.204
Point d’ébullition 89°C to 90°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage peut contenir jusqu’à ≈5 % de monohydrate
Indice de réfraction 1.458
Quantité 25 g
Poids de la formule 202.18
Pourcentage de pureté 97%