Learn More
3-(trifluorométhyl)phénylacétone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10425295 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10425295 1 g Flacon en verre 1g
10626164 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10741271 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10425295 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 21906-39-8
Formule moléculaire C10H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 202.176
Numéro MDL MFCD00000397
Clé InChI JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
CID PubChem 89101
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.204g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.18
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement