Learn More
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11427636
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11427636 25 g 25g
11417636 5 g 5g
11309549 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11427636 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14663.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2338-76-3
Formule moléculaire C9H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 185.15
Numéro MDL MFCD00001913
Clé InChI JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
CID PubChem 75360
Nom IUPAC 2-[3-(Trifluorométhyl)phényl]acétonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densité 1.187
Point d’ébullition 92°C to 93°C (4 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.459
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 909640
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 97%