Learn More
Chlorhydrate de 3-(trifluorométhoxy)phénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11364806
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364806 1 g 1g
11354806 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32834.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3107-33-3
Formule moléculaire C7H8ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.6
Numéro MDL MFCD00100503
Clé InChI XVVBLYYGZHLQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 3-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, n'-3-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride
CID PubChem 2733310
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 98%