Learn More
3-(Trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463317
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463317 250 mg 250mg
11435590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25851.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 768-31-0 | C6H11F3N | 154.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-31-0
Formule moléculaire C6H11F3N
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Numéro MDL MFCD02183561
Clé InChI JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
CID PubChem 2760776
SMILES FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)piperidine
Densité 1.16
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 28°C (83°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.393
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
Nom IUPAC (3R)-3-(trifluorométhyle)pipéridin-1-ium
Poids de la formule 153.15
Pourcentage de pureté 97%