Learn More
3’-(Trifluorométhyl)propiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490681
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490681 5 g 5g
11480681 1 g 1g
11400691 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490681 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20147.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1533-03-5
Formule moléculaire C10H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 202.176
Numéro MDL MFCD00039227
Clé InChI UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-trifluoromethyl propiophenone, m-trifluoromethylpropiophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, propiophenone, 3'-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl propiophenone, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-3-trifluoromethyl phenyl-1-propanone
CID PubChem 137064
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Point de fusion 18°C to 19°C
Densité 1.202
Point d’ébullition 216°C to 217°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.4596
Quantité 5 g
Beilstein 2101539
Poids de la formule 202.18
Pourcentage de pureté 97%