Learn More
3-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394016 5 g 5g
11384016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17280.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3796-23-4
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.1
Numéro MDL MFCD00100032
Clé InChI JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
CID PubChem 77417
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Densité 1.28
Point d’ébullition 111°C to 114°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.4173
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1563102
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%