Learn More
3-(Trifluorométhyl)salicylaldéhyde, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495617 250 mg 250mg
15485617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32858.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 336628-67-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 336628-67-2
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD03788529
Clé InChI ZUNOXMJBNMKYOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl, pubchem10111, 2-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 2779274
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES OC1=C(C=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Point de fusion 54°C to 59°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté ≥98%