Learn More
3-Anhydride trifluorométhylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446637 5 g 5g
15436637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33779.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25753-15-5
Formule moléculaire C16H8F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.23
Numéro MDL MFCD09757594
Clé InChI BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 599431
Nom IUPAC 3-(trifluoromethyl)benzoyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 362.23
Pourcentage de pureté 97%