Learn More
Acide 3-trifluorométhylphénylboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702104 5 g Flacon en verre 5g
10180462 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359750050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1423-26-3
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.93
Numéro MDL MFCD00151854
Clé InChI WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
CID PubChem 2734388
Nom IUPAC Acide[3-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 165°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.