Learn More
Chlorhydrate de 3-trifluorométhylphénylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Trifluoromethylphenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 3107-33-3 |
| Formule moléculaire | C7H8ClF3N2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)hydrazine Hydrochloride, [3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11;/h1-4,12H,11H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | [3-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.6 |
| Poids de la formule | 212.0328 |