Learn More
3-(Trifluorométhylthio)aniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400168
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400168 1 g 1g
11410168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23734.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 369-68-6 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
3-(Trifluoromethylthio)aniline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also involved in the regioselective Friedel-Crafts alkylation in hexafluoroacetone sesquihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-(trifluorométhylthio)aniline est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. Elle est également impliquée dans l’alkylation de Friedel-Crafts régiosélective dans l’hexafluoroacétone sesquihydratée.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-68-6
Formule moléculaire C7H6F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.19
Numéro MDL MFCD00190130
Clé InChI DENPAKQJZNDKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethylthio aniline, 3-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 3-trifluoromethyl thio aniline, 3-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 3-trifluoromethyl thio, benzeneamine, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethylthio phenylamine
CID PubChem 2735939
Nom IUPAC 3-(Trifluorométhylsulfanyl)aniline
SMILES NC1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethylthio)aniline
Densité 1.348
Point d’ébullition 221°C to 224°C
Point d’éclair 103°C (218°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.522
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 193.19
Pourcentage de pureté 96%