Learn More
Acide 3-(trifluorométhylthio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418857 5 g 5g
11408857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19975.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 946-65-6 | C8H4F3O2S | 221.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 946-65-6
Formule moléculaire C8H4F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.17
Numéro MDL MFCD00236337
Clé InChI IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
CID PubChem 688330
Nom IUPAC Acide 3-(trifluorométhylsulfanyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Point de fusion 71°C to 74°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.18
Pourcentage de pureté 97%