Learn More
Méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422411 100 mL Flacon en verre 100mL
10412411 5 mL Flacon en verre 5mL
10247313 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10422411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    103.65€ / 100mL
    Économisez 24.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-85-0
Formule moléculaire C10H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
Numéro MDL MFCD00008593
Clé InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 17318
Nom IUPAC 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosité 2.5 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide