Learn More
3-triméthoxysilyl-propyl-méthacrylate, pur, Fisher Chemical
Code produit 10274160 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274160 100 g Flacon en verre ambré 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274160 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3350/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 2530-85-0
Point d’ébullition 190°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H20O5Si
Numéro MDL 8593
Quantité 100 g
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
Clé InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Nom IUPAC 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
CID PubChem 17318
Poids de la formule 248.35g/mol
Forme physique Liquide