Learn More
Bromure de [3-(triméthylammonium)propyl]méthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-(Trimethylammonium)propyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 220560-60-1 |
| Formule moléculaire | C7 H18 N O2 S2 . Br |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H18NO2S2.BrH/c1-8(2,3)6-5-7-11-12(4,9)10;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCSS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | bromure de triméthyl(3-méthylsulfonylsulfanylpropyl)azanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.26 |
| Poids de la formule | 290.9962 |