Learn More
3-triméthylsilyl-2-oxazolidinone, Thermo Scientific™
Code produit 11379577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379577 5 g 5g
11359577 1 g 1g
11369577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041209.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43112-38-5
Formule moléculaire C6H13NO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 159.26
Numéro MDL MFCD00010197
Clé InChI AUKCYOUETBBMFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl oxazolidin-2-one, n-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl-2-oxazolidone, acmc-20amyd, pubchem24175, 2-oxazolidinone,3-trimethylsilyl, trimethyl 2-oxo-3-oxazolidinyl silane, 2-oxo-3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidine
CID PubChem 123514
Nom IUPAC 3-triméthylsilyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C[Si](C)(C)N1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone
Densité 1.013 g/mL
Point d’ébullition 99°C to 100°C (6 mmHg)
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 159.26
Forme physique Liquide