Learn More
3-triméthylsilyl-2-propyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10720961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10720961 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10720961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313890010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Note relative au nom 99%
CAS 5272-36-6
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 76°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12OSi
Formule linéaire (CH3)3SIC∽CCH2OH
Indice de réfraction 1.4500 to 1.452
Numéro MDL MFCD00002913
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.865
Synonyme 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
Clé InChI ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Nom IUPAC 3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 128.25
CID PubChem 78930
Poids de la formule 128.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement