Learn More
Ester éthylique de l’acide 3-(triméthylsilyl)-2-propynoïque, TRC
Code produit 30450488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450488 1 g 1g
30450128 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30450488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7974901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16205-84-8
Formule moléculaire C8H14O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 170.28
Synonyme Propiolic acid, (trimethylsilyl)-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-(Ethoxycarbonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, Ethyl (trimethylsilyl)ethynylcarboxylate, Ethyl (trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, Ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
Nom IUPAC Éthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
Poids de la formule 170.0763