Learn More
Sel de sodium de l'acide 3-(triméthylsilyl)propionique-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt |
| CAS | 24493-21-8 |
| Formule moléculaire | C6 2H4 H9 O2 Si . Na |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | sodium;2,2,3,3-tétradeutéro-3-triméthylsilylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.27 |
| Poids de la formule | 172.0834 |