Learn More
3-(triphénylphosphoranyllidène)dihydrofurane-2-(3 H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11976021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11976021 1 g 1g
11986021 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440990010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-05-2027
Ajouter au panier
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34932-07-5
Formule moléculaire C22H19O2P
Poids moléculaire (g/mol) 346.37
Numéro MDL MFCD00065318
Clé InChI JUKRJGQYUNADDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2 3h-furanone, 3-triphenylphosphoranylidene, gamma-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, alpha-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-triphenylphosphoranylidene, 3-triphenylphosphoranylidene dihydro-2 3h-furanone, 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxolan-2-one, 3-triphenyl-, e5-phosphanylidene dihydrofuran-2 3h-one, .gamma.-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-oxotetrahydrofuran-3-ylidenetriphenylphosphorane
CID PubChem 97111
Nom IUPAC 3-{triphényl-$l^}5}-phosphanylidène)oxolan-2-one
SMILES O=C1OCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 243.0°C to 246.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 73.24 to 79.34% (C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 346.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement