Learn More
3-(triphénylphosphoranyllidène)tétrahydropyran-2 -one, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11956021 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11956021 1 g 1g
11966021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11956021 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 440980010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 218282-19-0
Formule moléculaire C23H21O2P
Poids moléculaire (g/mol) 360.39
Numéro MDL MFCD20481847
Clé InChI PZGUKMFSICDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxan-2-one, 3-triphenylphosphoranylidene tetrahydropyran-2-one
CID PubChem 10594674
Nom IUPAC 3-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)oxan-2-one
SMILES O=C1OCCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Point de fusion 228.0°C to 230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 360.39
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement