Learn More
Acide 3-Tritylsulfanylpropionique, TRC
Code produit 30452630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452630 100 g -
30452423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889475100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27144-18-9
Formule moléculaire C22H20O2S
Poids moléculaire (g/mol) 348.46
Synonyme 3-[(Triphenylmethyl)thio]propanoic Acid, 3-(Triphenylmethylthio)propionic Acid, 3-(Tritylthio)propanoic Acid, 3-(Tritylthio)propionic Acid, 3-[(Triphenylmethyl)mercapto]propionic Acid, NSC 96707, S-Trityl-3-mercaptopropionic Acid, β-(Tritylmercapto)propionic Acid
Nom IUPAC Acide 3-tritylsulfanylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Tritylsulfanylpropionic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
Poids de la formule 348.1184