Learn More
Acide 3-(tritylthio)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60093.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 27144-18-9 | C22H20O2S | 348.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants et est également utilisé en médecine.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Tritylthio)propionic acid
CAS 27144-18-9
Formule moléculaire C22H20O2S
Formule linéaire (C6H5)3CSCH2CH2COOH
Numéro MDL MFCD00237291
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-tritylthio propanoic acid, s-trityl-3-mercaptopropionic acid, 3-tritylthio propionic acid, 3-tritylsulfanylpropionic acid, 3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, 3-tritylsulfanyl-propionic acid, 3-tritylmercapto propionic acid, s-trityl-beta-mercaptopropionic acid, propanoic acid, 3-triphenylmethyl thio, 3-tritylsulfanyl propanoic acid
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Clé InChI AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Acide 3-tritylsulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 348.46
CID PubChem 262767
Poids de la formule 348.46
Pourcentage de pureté 97%