Learn More
Gilson™ Kit de vannes à 3 voies
Code produit 16606145 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
FC203
FC204
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
16606145 FC204 1 pièce
16686135 FC203 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16606145 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 170734
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces assemblages et ensembles ajoutent des capacités de collecte de fractions à différents instruments Gilson.
  • Technique de purification par HPLC
  • Utilisé avec le collecteur de fraction
Spécification
Description FC204
Diamètre (métrique) interne 1,5 mm