Learn More
Acide 3-((z)-amino(hydroxyimino)méthyl)benzoïque, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10300323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10300323 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10300323 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07614DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid
CAS 199447-10-4
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H8N2O3
Numéro MDL MFCD02083499
Quantité 1 g
Synonyme 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci
Clé InChI LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=NO)N
Nom IUPAC acide 3-[(Z)-N’-hydroxycarbamimidoyl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
CID PubChem 9603503
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 90%