Learn More
3(Z)-Nonénol, TRC
Code produit 30469867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469867 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6495605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Formule moléculaire C9H18O
Quantité 5 g
Synonyme (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
Formule InChI InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
SMILES CCCCC\C=C/CCO
Nom IUPAC (Z)-non-3-én-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Poids de la formule 142.1358