Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination à 30 couches EnviroTack™ , Tack classique
Code produit 31789578 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Dimensions (L x l):
18 x 45 in
26 x 45 in
36 x 45 po
Conditionnement:
4 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
31789578 Gris 18 x 45 in 4 pièces
31789577 Bleu 18 x 45 in 4 pièces
31789579 Blanc 18 x 45 in 4 pièces
31789584 Gris 26 x 45 in 4 pièces
31789585 Blanc 26 x 45 in 4 pièces
31789587 Bleu 36 x 45 po 4 pièces
31789588 Blanc 36 x 45 po 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31789578 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PS 1845 34 G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.10€
    59.31€ / 4 pièces
    Économisez 14.79€
    19% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
PURUS EnviroTack™ Les tapis sont un produit de contrôle de la contamination contenant des matériaux renouvelables d’origine végétale, offrant une alternative respectueuse de l’environnement pour les organisations socialement responsables.
Exclusivement de PURUS™, EnviroTack™ les tapis sont des produits de contrôle de la contamination contenant des matériaux renouvelables d’origine végétale sans OGM, offrant une alternative écologique à l’élimination de la saleté et de la poussière des roues piétonnes et des équipements.
Écologique contenant un matériau renouvelable propriétaire, sans OGM, d’origine végétale, qui réduit les émissions de CO2 pendant le processus de fabrication.
  • Fort et efficace, offrant des performances fiables et haut de gamme
  • Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
  • Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
  • PURUS EnviroTack™ Les tapis enlèvent et contiennent la saleté, et les tapis sont disponibles en versions à 30 ou 60 couches
  • Chaque couche du tapis est entièrement recouverte d’un adhésif de capture de particules et fabriquée en film de polyéthylène à faible densité
  • Un onglet numéroté à profil bas indique le nombre de couches restantes et garantit un retrait à la fois
  • Contient du Cardia Biohybrid™ végétal, renouvelable et sans OGM qui réduit les émissions de CO2
  • Les tapis recouverts d’adhésif offrent les mêmes performances fiables et haut de gamme
  • Écologique sans payer plus
  • Améliore votre image d’entreprise en réduisant votre empreinte carbone
  • Soutenu par Purus le service et le support client de classe mondiale d'International
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Dimensions (L x l) 18 x 45 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, semi-conduiteurs, salles blanches et applications industrielles
Quantité 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 457 mm
Matériau Mélange PEbd
Type Tapis de contrôle de la contamination
Largeur (impériale) 45 in
Largeur (métrique) 1143 mm