Learn More
Wheaton™ Récipient universel en polystyrène de 30 ml
Code produit 16208991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Conditionnement:
400 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étiquette Conditionnement
16208991 Aucune étiquette 400 pièces
16357231 unie 400 pièces
16367231 Imprimé 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16208991 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 327151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.09€
    134.54€ / 400 pièces
    Économisez 19.55€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le conteneur d’échantillons stérile garantit la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec des performances sans fuite.
  • Pour le prélèvement, le transport et le stockage général des échantillons
  • Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 30 ml
Certifications/Conformité Directive européenne 98/79/CE
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Plastique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 30,5 mm
Hauteur (métrique) 93,5 mm
Étiquette Aucune étiquette
Quantité 400/Carton