Learn More
TubeWriter 300 - Impression personnalisée pour le dessus de votre rack Labware
Code produit 30067441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Labeling Rack
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30067441 Labeling Rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067441 Fournisseur TubeWriter Code fournisseur PT0000XX300Custom
Expédition estimée: 19-01-2027
Supports sur mesure fabriqués selon des spécifications précises pour imprimer directement sur le dessus de la verrerie de laboratoire unique
  • Des racks sur mesure conçus pour 300
  • Des supports fabriqués sur mesure selon vos spécifications exactes, à placer directement sur tout type de matériel de laboratoire.
  • Le support assurera un alignement correct et maintiendra le matériel de laboratoire en toute sécurité.
  • Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture manuscrite.
  • Racks conçus pour un changement rapide entre les types de matériel de laboratoire
  • L'impression résiste à un stockage de longue durée à -80 °C et à l'azote liquide.
  • L'impression résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
  • Peut imprimer des codes-barres 2D ou 3D, des images et 5 lignes de texte
Spécification
Type de produit Labeling Rack