Learn More
TubeWriter 300 - Système d'étiquetage
Code produit 30067427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2 Étiquettes pour racks
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30067427 2 Étiquettes pour racks 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30067427 Fournisseur TubeWriter Code fournisseur TW300A
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d'étiquetage de base - Comprend 2 supports standard
  • Instrument complet permettant d'imprimer des étiquettes directement sur tout type de verrerie de laboratoire ou surface courbe.
  • Encombrement réduit pour les laboratoires disposant d'un espace de paillasse restreint - 20 in x 18 in x 18 in (L x l x H)
  • Conçu pour répondre aux besoins des laboratoires en pleine expansion
  • Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture manuscrite.
  • L'impression peut prendre aussi peu de temps que 50 tubes en 2 à 3 minutes.
  • Racks conçus pour un changement rapide entre les types de matériel de laboratoire
  • L'impression résiste à un stockage de longue durée à -80 °C et à l'azote liquide.
  • L'impression résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
Spécification
Type de produit Système de marquage
Comprend 2 Étiquettes pour racks