Learn More
Fisherbrand™ Gants de salle blanche de classe 100 (ISO 5)
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Classe 100
- Couleur : blanc
- Ambidextres
- Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 A +1:2009 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN455 (parties 1 et 2).& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Non stérile
- Non poudrés, sans latex
- Manchette à bord roulé
- Nitrile
- NQA 1,5
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN420:2003+A1:2009, la norme européenne sur les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 & 3) & EN374-1:2016 |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 5,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |