Learn More
Watson-Marlow Pumps Variateur de fréquence série 300
Code produit 17893074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
323 Du
323Dz
323E
323S
323U
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17893074 323E 1 pièce
15548361 323S 1 pièce
16479435 323U 1 pièce
17863074 323 Du 1 pièce
17813084 323Dz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17893074 Fournisseur Watson-Marlow Pumps Code fournisseur 036.3124.00E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3821.49€
    3050.00€ / 1 pièces
    Économisez 771.49€
    20% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes de la série 300 sont des pompes de table monocanal ou multicanal avec commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise.
  • Les pompes de laboratoire de la série 300 sont une solution de pompage de table avec des capacités de contrôle manuelles, à distance, analogiques ou RS232.
  • Dotées d'un dessus en ABS résistant aux produits chimiques et d'une protection IP31, les pompes 323 sont équipées d'un clavier à membrane qui contrôle la pompe et d'un écran LCD numérique pour afficher la vitesse.
  • Il existe quatre modèles présentant des niveaux de fonctionnalité croissants :
    • Pompes à haut débit à commande améliorée 323Du RS232/auto/manuelle
    • Pompes 323U et 323U à commande automatique analogique et à commande manuelle améliorée
    • Pompes à commande manuelle haute performance 323S
    • Pompes à commande manuelle 323E
Options de têtes de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Têtes de pompe à trois rouleaux 313D et 313D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à quatre rouleaux 314D et 314D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à microcassette à quatre rouleaux et cinq canaux 314MC
  • Têtes de pompe à microcassette à huit rouleaux et cinq canaux 318MC
  • Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage LCD
Débit 4,1 à 2 000 ml/min.
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP31
Matériau Plastique ABS, aluminium
Modèle 323E
Type de prise UE
Réversible Oui
Type Pompe avec boîtier
Tension 100/120/220/240 V
Vitesse 400 rpm
Matériau du coffret ABS, aluminium recouvert de poudre LM24