Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Entraînement avec tête de pompe
Code produit. 17873074
Click to view available options
Modèle:
323Dz/D
323S/D
323U/D
323 Du/D
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17873074
Marque: Watson-Marlow Pumps 030.3144.3DE
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes en coffret série 300. Pompes pour paillasse simple canal ou canaux multiples à commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise. Pompes pour tube série 300.
  • Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323E/D sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
    • Pompes 323E/DDu RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
    • Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et manuelle améliorée
  • Pompes à commande manuelle hautes performances 323E/DS
  • Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
  • Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
  • Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de contrôle Analog
    Type d’affichage LCD
    Classification du boîtier IP31
    Débit 0.81 to 2000 mL/min.
    Motor Speed 3 to 400 rpm
    Réversible Oui
    Modèle 323U/D
    Tête de pompe 313DW
    Tension 100/120/220/240 V