Learn More
TubeWriter 300 - Impression latérale standard pour tubes en grappe de 0,5 à 1,4 mL
Description
- Support d'impression standard conçu pour le modèle 300
- Impression et étiquetage directement sur le côté des tubes de 0,5 à 1,4 mL.
- Le support assure un alignement correct et maintient les tubes en toute sécurité.
- Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture manuscrite.
- L'impression peut prendre aussi peu de temps que 50 tubes en 2 à 3 minutes.
- Racks conçus pour un changement rapide entre les types de matériel de laboratoire
- L'impression résiste à un stockage de longue durée à -80 °C et à l'azote liquide.
- L'impression résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
- Peut imprimer des codes-barres 2D ou 3D, des images et 5 lignes de texte
Spécification
Spécification
| Type de produit | Labeling Rack |