Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille Nanosphere™ série 3000
Code produit p-4530414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20 nm
30 nm
40 nm
50 nm
60 nm
70 nm
80 nm
90 nm
100 nm
125 nm
150 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
300 nm
350 nm
400 nm
450 nm
495 nm
500 nm
565 nm
600 nm
700 nm
800 nm
900 nm
Conditionnement:
15mL
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10006824 20 nm 15mL
10012539 30 nm 15mL
11548732 40 nm 15mL
10389609 50 nm 15mL
10566435 60 nm 15mL
11885022 70 nm 15mL
11895022 80 nm 15mL
12365063 90 nm 15mL
11805032 90 nm 15mL
10671531 100 nm 15mL
11825032 125 nm 15mL
10349019 150 nm 15mL
10128224 200 nm 15mL
11855032 220 nm 15mL
11865032 240 nm 15mL
11875032 269 nm 15mL
10059739 300 nm 15mL
11895032 350 nm 15mL
11593093 400 nm -
11835042 450 nm 15mL
11845042 495 nm 15mL
10744182 500 nm 15mL
11859722 600 nm 15mL
11553103 700 nm 15mL
12393933 800 nm 15mL
11879722 800 nm 15mL
11889722 900 nm 15mL
11825072 565 nm 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 10006824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3020A
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vérifiez aisément les tailles des bactéries, des virus, des ribosomes et des constituants sous-cellulaires grâce à ces étalons de taille.
Vérifiez aisément les tailles des bactéries, des virus, des ribosomes et des constituants sous-cellulaires grâce aux étalons de taille Thermo Scientific™ Nanosphere™ série 3000, une excellente solution pour toute application qui nécessite un étalon de taille traçable NIST™ avec un écart-type réduit. La plage de sphères de 20 à 900 nm est idéale pour l’étalonnage des microscopes électroniques et à force atomique. Les étalons de taille sont aussi utilisés dans les études de dispersion de lumière laser et la recherche sur les systèmes colloïdaux.
Les dimensions standard Nanosphere Séries 3 000 Thermo Scientific™ sont constituées de sphères de polystyrène hautement uniformes, étalonnées au milliardième de mètre (nanomètre) près, conformément à la méthodologie de traçabilité NIST. Un nanomètre représente 0,001 micromètre (μm) ou 10 angströms. Les sphères ont une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C).
  • Disponibles sous forme de sphères polymères uniformes dans une gamme de tailles discrètes allant de 20 à 900 nm.
  • Diamètres étalonnés avec dimensions linéaires transférées du NIST
  • Les sphères sont utilisées à la place de particules de formes irrégulières afin de minimiser la réaction des systèmes analytiques aux effets de formes.
  • Dimensions standard conditionnées sous forme de suspension aqueuse dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes
  • Concentrations optimisées pour une dispersion aisée et une stabilité colloïdale
  • Lots numérotés pour faciliter le service et l’assistance techniques
Inclut :
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST, y compris une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude, une table des propriétés chimiques et physiques et une fiche de données de sécurité avec des instructions de manipulation et de mise au rebut.
Remarque :
Thermo Fisher Scientific dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. Outre cette ligne de dimensions standard en polymère, nous proposons également des standards d’étalonnage en silice et en verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Particules en polymère dans de l‘eau
Description Les étalons de taille de nanosphères de la série 3000 sont fournis dans des concentrations optimisées pour une dispersion facile et une stabilité colloïdale.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Étalonnage de microscope électronique
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1.05 g/cm³
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3 %
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 20 nm