Learn More
Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 300 mm.
Code produit 12901995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
500μ m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12901995 500μ m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12901995 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur 300SIW.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    262.64€ / 1 pièces
    Économisez 8.36€
    3% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Tamis de test plein hauteur pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire. Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 300 mm, conforme aux normes ISO Normes 3310-1 / BS410.
  • Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtage régulier)
  • maille en acier inoxydable
  • Ouverture précise conformément à ISO 3310-1 / BS410
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 500μ m
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité ISO Exigences 3310-1 et 2, ASTM , BSI
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 75 mm
À utiliser avec (application) Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Diamètre (métrique) externe 300 mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable