Learn More
Sampling Systems™ 304 Bols en acier inoxydable
Code produit 15839691 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 L
4 L
Longueur (métrique):
170 mm
220 mm
270 mm
Hauteur (métrique):
85 mm
110 mm
130 mm
Largeur (métrique):
170 mm
220 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
15839691 4 L 270 mm 130 mm 270 mm 1 pièce
15829691 2 L 220 mm 110 mm 220 mm 1 pièce
15819691 1 000 ml 170 mm 85 mm 170 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15839691 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A5344000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sampling Systems™ 304 Les bols en acier inoxydable conviennent parfaitement aux applications hygiéniques.
  • Acier inox 304
  • Conception sans fissures
  • Finition polie
  • Gamme de tailles
Spécification
Type de produit Cuve
Matériau Acier inox (AISI 304)
Capacité (métrique) 4 L
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 270 mm
Largeur (métrique) 270 mm