Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle en acier inoxydable 304
Code produit 11797974 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
171,45 mm
222mm
240 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11797974 222mm -
11747974 240 mm 1 pièce
11757974 280 mm 1 pièce
11767974 171,45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11797974 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0720780
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation avec béchers en acier inox
  • Les couvercles réduisent l’évaporation
  • Contiennent des vapeurs nocives ou conservent les contaminants à l’extérieur
Specifications
Diamètre (métrique) externe 222mm
Matériau Acier inoxydable (304)
Quantité 1 de chaque
Certifications/Conformité AISI 304