Learn More
Hamilton™ Aiguille personnalisée à moyeu métallique Luer-Lock en acier inox avec pointe 5 ou AS
Code produit 11583254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
17 G
19 G
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille unitSize
11583254 17 G 6 pièces
11738386 19 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11583254 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775108
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le moyeu métallique rend la connexion la plus rigide à l’aiguille, ce qui la rend parfaite pour le perçage répétitif du septum.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Autoclavables
  • Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
  • Longueur personnalisée
  • Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
  • Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
  • Fournis par boîtes de 6
Spécification
Matériau Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable (304)
Calibre d’aiguille 17 G
Diamètre (métrique) interne 1,07 mm
Diamètre (métrique) externe 1,47 mm
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL