Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 304 sans pinces à bascule
Code produit 15899671 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
25 l
30 l
50 l
75 L
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15899671 20 L 1 pièce
15809681 25 l 1 pièce
15819681 30 l 1 pièce
15829681 50 l 1 pièce
15839681 75 L 1 pièce
15889671 100 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15899671 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A45420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    597.67€ / 1 pièces
    Économisez 29.33€
    4% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Ces récipients de stockage en acier inox 304 sont une excellente option pour le stockage polyvalent en laboratoire.
  • Fabriqué en acier inoxydable durable de qualité 304
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle encastré bien ajusté
  • Chacun disposant de deux poignées robustes
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Construction légère
  • Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de produit Récipient de stockage
Type de bouchon Couvercle encastré avec poignée
Capacité (métrique) 20 L
À utiliser avec (application) Stockage polyvalent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 390 mm
Diamètre (métrique) externe 265 mm