Learn More
Cole-Parmer™ Plateaux utilitaires en acier inoxydable 304
Code produit 11707954 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11707954 342 x 247 mm 1 pièce
11717954 384 x 270 mm 1 pièce
11727954 431 x 295 mm 1 pièce
11747954 540 x 413 mm 1 pièce
11737954 486 x 321 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11707954 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0727713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.20€
    101.53€ / 1 pièces
    Économisez 32.67€
    24% de réduction
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transportez des fournitures, des instruments et autres articles grâce à ces plateaux en acier inox. Les plateaux à usage général en acier inox 304 Cole-Parmer™ remplissent plusieurs fonctions dans le laboratoire.
  • Plateau utilitaire en acier inox
  • 13 1/2 (longueur) x 9 3/4 (largeur) po.
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 343°C
Spécification
Dimensions (L x l) 342 x 247 mm
Dimensions (L x l x H) 342 x 247 x 19 mm
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Longueur (métrique) 34,3 cm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 24,8 cm
À utiliser avec (application) En conserver plusieurs à portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles
Quantité 1/boîte
Longueur (impériale) 13,5 in
Hauteur (impériale) 0,75 po
Forme Rectangulaires
Température (métrique) 343°C
Largeur (impériale) 9,75 in