Learn More
Cole-Parmer™ Plateaux utilitaires en acier inoxydable 304
Code produit 11737954 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11737954 486 x 321 mm 1 pièce
11707954 342 x 247 mm 1 pièce
11717954 384 x 270 mm 1 pièce
11727954 431 x 295 mm 1 pièce
11747954 540 x 413 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11737954 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0727719
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transportez des fournitures, des instruments et autres articles grâce à ces plateaux en acier inox. Les plateaux à usage général en acier inox 304 Cole-Parmer™ remplissent plusieurs fonctions dans le laboratoire.
  • Plateau utilitaire en acier inox
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 343°C
Spécification
Dimensions (L x l) 486 x 321 mm
Dimensions (L x l x H) 486 x 321 x 19 mm
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Longueur (métrique) 48,9 cm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 32,1 cm
À utiliser avec (application) En conserver plusieurs à portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles
Quantité 1/boîte
Longueur (impériale) 19 po
Hauteur (impériale) 0,75 po
Forme Rectangulaires
Température (métrique) 343°C
Largeur (impériale) 12 po