Learn More
Sel disodique de l'acide oxalique-13C2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalic-13C2 Acid Disodium Salt |
| CAS | 260429-91-2 |
| Formule moléculaire | 13C2Na2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;; |
| SMILES | O=[13C](O[Na])[13C](O[Na])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.98 |
| Poids de la formule | 135.9659 |