Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable 305 mm de diamètre x 40 mm de hauteur, ISO Taille des pores certifiée, micrométrique
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable 305 mm de diamètre x 40 mm de hauteur, ISO Taille des pores certifiée, micrométrique
Code produit 10136361 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106μ m
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500μ m
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
41 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Conditionnement |
|---|---|---|
| 10136361 | 212 μm | 1 pièce |
| 10648571 | 100 μm | 1 pièce |
| 10544682 | 106μ m | 1 pièce |
| 10595062 | 125 μm | 1 pièce |
| 10486421 | 112 μm | 1 pièce |
| 10496421 | 140 μm | 1 pièce |
| 10370282 | 150 μm | 1 pièce |
| 10467001 | 160 μm | 1 pièce |
| 10762003 | 200 μm | 1 pièce |
| 10259211 | 180 μm | 1 pièce |
| 10176501 | 224 μm | 1 pièce |
| 10620642 | 25 μm | 1 pièce |
| 10360572 | 280 μm | 1 pièce |
| 10350572 | 250 μm | 1 pièce |
| 10759702 | 315 μm | 1 pièce |
| 10468151 | 300 μm | 1 pièce |
| 10759892 | 355 μm | 1 pièce |
| 10771623 | 32 μm | - |
| 10514692 | 36 μm | 1 pièce |
| 10238931 | 38 μm | 1 pièce |
| 10116651 | 400 μm | 1 pièce |
| 10176641 | 40 μm | 1 pièce |
| 10126651 | 425 μm | 1 pièce |
| 10710473 | 450 μm | 1 pièce |
| 10186641 | 45 μm | 1 pièce |
| 10005151 | 500μ m | 1 pièce |
| 10586212 | 50 μm | 1 pièce |
| 10196641 | 53 μm | 1 pièce |
| 10106031 | 560 μm | 1 pièce |
| 10553722 | 56 μm | 1 pièce |
| 10195971 | 71 μm | 1 pièce |
| 10238831 | 630 μm | 1 pièce |
| 10426431 | 710 μm | 1 pièce |
| 10553912 | 63 μm | 1 pièce |
| 10350812 | 600 μm | 1 pièce |
| 10278971 | 800 μm | 1 pièce |
| 10024791 | 75 μm | 1 pièce |
| 10418731 | 80 μm | 1 pièce |
| 10126121 | 90 μm | 1 pièce |
| 10436431 | 900 μm | - |
| 10310912 | 850 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10136361
Fournisseur
RETSCH
Code fournisseur
60.158.000212
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
278.00€
174.00€ / 1 pièces
Économisez 104.00€
37% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 212 μm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 305mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Afficher plus Afficher moins |