Learn More
Gilson™ Module de commande pour pompe 305
Code produit 16691444 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit max.:
200°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit max. Conditionnement
16691444 200°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16691444 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 36100000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec des modules manométriques et des mélangeurs dynamiques, le module de contrôle de pompe 305 fournit une solution de pompage rentable et fiable pour la HPLC analytique et préparative.Les têtes de pompe interchangeables peuvent accueillir une variété de liquides de différentes viscosités.
  • Large gamme de débits précis et exacts pour l’analyse HPLC isocratique ou à gradient
  • Permet un mélange haute efficacité pour des gradients précis et reproductibles sur une large plage de débits
  • Débits puissants et réguliers grâce à une conception de pompes robuste et éprouvée en laboratoire
  • Permet des mises à niveau simples et faciles des gradients isocratiques aux gradients binaires, tertiaires ou quaternaires
Spécification
Débit max. 200°ml/min.
Débit min. 10 μl/min
Tension 110/220 V
Type de produit Pompe HPLC