Learn More
AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Marque:  CPC Colder Products Company AQX17016
AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Code produit. 30968698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.45€
    97.44€ / 1 pièces
    Économisez 2.01€
    2% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026