Learn More
Anritsu™ Sonde de surface avec câble en silicone de 30 mm
Code produit 15308714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
15308714 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15308714 Fournisseur Anritsu™ Code fournisseur A231E001TC1ASP
Expédition estimée: 29-12-2026