Learn More
Medline Scientific™ Ampoules halogènes 30 W
Pour un meilleur éclairage dans le laboratoire.
Marque: Medline Scientific™ 2260.6430M
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
- 6 V
- G4 (chacune)
- 30 W
Spécification
Ampoule à halogène | |
6 V | |
30 W | |
Éclairage |